4-Piperidinacarboxilato de etilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl piperidine-4-carboxylate, Ethyl isonipecotate, Ethyl 4-Piperidinecarboxylate
118640250 118641000
ACRO118640250EA 50.2 EUR
ACRO118640250 ACRO118641000
4-Piperidinacarboxilato de etilo 98+%
4-Piperidinacarboxilato de etilo
Formula: C₈H₁₅NO₂
Pto. Ebullición: 95…98 °C (7 mmHg)
Densidad: 1,02 g/cm³
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006003
Núm. CAS: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4605 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %