4-Piperidilmetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A0331-25G A0331-500G
TCIAA0331-25GEA 117 EUR
TCIAA0331-25G TCIAA0331-500G
4-Piperidilmetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Piperidilmetilamina
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 92°C
Número MDL: MFCD00006007
Núm. CAS: 7144-05-0
EINECS: 230-446-3
UN: 3259
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5564c01c1847af92d4e94fe7172a482f6e7cd42&vid=e5564c01c1847af92d4e94fe7172a482f6e7cd42&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %