2-Hidroxi-1,4-naftoquinona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
121630250 121631000 121630100
ACRO121630250EA 70.2 EUR
ACRO121630250 ACRO121631000 ACRO121630100
2-Hidroxi-1,4-naftoquinona 99%
2-Hidroxi-1,4-naftoquinona
Formula: C₁₀H₆O₃
Pto. de fusión: 192…195 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001678
Núm. CAS: 83-72-7
EINECS: 201-496-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
GC ≥98.5 %