2-Hidroxi-1,4-naftoquinona 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11880.09
A11880.18
A11880.30
A11880.09EA
34.3
EUR
A11880.09
A11880.18
A11880.30
2-Hidroxi-1,4-naftoquinona 98+%
2-Hidroxi-1,4-naftoquinona
Purity: 98+%
CAS No.: 83-72-7
Molecular Formula: C10H6O3
Formula Weight: 174.16
Melting Point: ca 193° dec.
Beilstein Reference: 1565260
Merck Reference: 14,5393
MDL No.: MFCD00001678
Formula:
C₁₀H₆O₃ Pto. de fusión: ∼ 193 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001678 Núm. CAS: 83-72-7 EINECS: 201-496-3 Índice Merck: 14,5393 |