2-Hidroxi-1,4-naftoquinona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0285-25G H0285-100G
TCIAH0285-25GEA 47 EUR
TCIAH0285-25G TCIAH0285-100G
2-Hidroxi-1,4-naftoquinona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Hidroxi-1,4-naftoquinona
Formula: C₁₀H₆O₃
Número MDL: MFCD00001678
Núm. CAS: 83-72-7
EINECS: 201-496-3
Índice Merck: 14,05393
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd51f03b19a4fdde7d6e440210eb827a2aea1c7c&vid=bd51f03b19a4fdde7d6e440210eb827a2aea1c7c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency