5-Hidroxi-1,4-naftoquinona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Hydroxy-p-naphthoquinone, Juglone, 5-Hydroxy-1,4-naphthalenedione
121640010 121640050
ACRO121640010EA 55.1 EUR
ACRO121640010 ACRO121640050
5-Hidroxi-1,4-naftoquinona 97%
5-Hidroxi-1,4-naftoquinona
Formula: C₁₀H₆O₃
MW: 174.16 g/mol
Pto. de fusión: 161…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001684
Núm. CAS: 481-39-0
EINECS: 207-567-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %