5-Hidroxi-1,4-naftoquinona ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0286-1G H0286-5G
TCIAH0286-1GEA 59 EUR
TCIAH0286-1G TCIAH0286-5G
5-Hidroxi-1,4-naftoquinona ≥96.0% (por GC)
5-Hidroxi-1,4-naftoquinona
Formula: C₁₀H₆O₃
Pto. de fusión: 155°C
Número MDL: MFCD00001684
Núm. CAS: 481-39-0
EINECS: 207-567-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,05269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10f5210c1d3454f1dbbacf4b026e230cb7aad9bf&vid=10f5210c1d3454f1dbbacf4b026e230cb7aad9bf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %