3,4-Dioxonaftaleno-1-sulfonato de sodio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
415400250
415401000
415400100
ACRO415400250EA
229
EUR
ACRO415400250
ACRO415401000
ACRO415400100
3,4-Dioxonaftaleno-1-sulfonato de sodio 98%
3,4-Dioxonaftaleno-1-sulfonato de sodio
Formula:
C₁₀H₅NaO₅S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001700 Núm. CAS: 521-24-4 EINECS: 208-308-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |