3,4-Dioxonaftaleno-1-sulfonato de sodio 97
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Folin's reagent, Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulphonate
A10507.14
A10507.22
A10507.14EA
106
EUR
A10507.14
A10507.22
3,4-Dioxonaftaleno-1-sulfonato de sodio 97
3,4-Dioxonaftaleno-1-sulfonato de sodio
Purity: 97%
CAS No.: 521-24-4
Molecular Formula: C10H5NaO5S
Formula Weight: 260.20
Melting Point: ca 289° dec.
Solubility: Soluble in water. Moderately soluble in acetone. Slightly soluble in alcohol
Beilstein Reference: 4169788
Merck Reference: 14,8646
MDL No.: MFCD00001700
Formula:
C₁₀H₅NaO₅S MW: 260.20 g/mol Pto. de fusión: ∼ 289 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001700 Núm. CAS: 521-24-4 EINECS: 208-308-9 |