4,4'-Metilenbis[2,6-dietilanilina] ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1897-25G M1897-500G
TCIAM1897-25GEA 27 EUR
TCIAM1897-25G TCIAM1897-500G
4,4'-Metilenbis[2,6-dietilanilina] ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Metilenbis[2,6-dietilanilina]
Formula: C₂₁H₃₀N₂
Pto. Ebullición: 205°C
Número MDL: MFCD00071552
Núm. CAS: 13680-35-8
EINECS: 237-185-4
IR: 01-0000015192-78
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06c76b74f09da306749d1d11373aabb3aa1c8f53&vid=06c76b74f09da306749d1d11373aabb3aa1c8f53&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C