Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
114180050 114180250
ACRO114180050EA 65.8 EUR
ACRO114180050 ACRO114180250
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Formula: C₆H₁₄BrO₃P
Pto. Ebullición: 75 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,27 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000239
Núm. CAS: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %