Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B21156.06 B21156.14
B21156.06EA 52.1 EUR
B21156.06 B21156.14
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Purity: 97% CAS No.: 5324-30-1 Molecular Formula: C6H14BrO3P Formula Weight: 245.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4605 Boiling Point: 98-100°/1mm Beilstein Reference: 1766077 MDL No.: MFCD00000239
Formula: C₆H₁₄BrO₃P
Pto. Ebullición: 98…100 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,275
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000239
Núm. CAS: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3