Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1781-25G B1781-5G
TCIAB1781-25GEA 199 EUR
TCIAB1781-25G TCIAB1781-5G
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥95.0% (por GC)
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Formula: C₆H₁₄BrO₃P
MW: 245,06 g/mol
Pto. Ebullición: 115°C
Número MDL: MFCD00000239
Núm. CAS: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dd7003559f80af727c080df49cf58c26a193ed6&vid=9dd7003559f80af727c080df49cf58c26a193ed6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %