Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Diethyl acetylmethylphosphonate
123690050 123690250
ACRO123690050EA 89.1 EUR
ACRO123690050 ACRO123690250
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate 96%
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Formula: C₇H₁₅O₄P
MW: 194,17 g/mol
Pto. Ebullición: 98 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,11 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044728
Núm. CAS: 1067-71-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4325 to 1.4355 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Iron (Fe) ≤0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm