Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H26896.14
H26896.06
H26896.14EA
181
EUR
H26896.14
H26896.06
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 1067-71-6
Molecular Formula: C7H15O4P
Formula Weight: 194.17
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.433
Boiling Point: 129°/9mm
MDL No.: MFCD00044728
Formula:
C₇H₁₅O₄P Pto. Ebullición: 129 °C (9 mmHg) Densidad: 1,01 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044728 Núm. CAS: 1067-71-6 |