Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Dimethyl acetylmethylphosphonate
177610050 177610250 177611000
ACRO177610050EA 107 EUR
ACRO177610050 ACRO177610250 ACRO177611000
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Formula: C₅H₁₁O₄P
MW: 166,12 g/mol
Pto. Ebullición: 76…79 °C (3 mmHg)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008769
Núm. CAS: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %