Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent) 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17913.03
L17913.06
L17913.14
AB180453.0025
L17913.03EA
48.2
EUR
L17913.03
L17913.06
L17913.14
ABCRAB180453.0025
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent) 96%
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent)
Purity: 96%
CAS No.: 2356-16-3
Molecular Formula: C8H16FO5P
Formula Weight: 242.19
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4250
Boiling Point: 75°/0.01mm
Beilstein Reference: 1912161
MDL No.: MFCD00134400
Formula:
C₈H₁₆FO₅P Pto. Ebullición: 75 °C (0,01 mmHg) Densidad: 1,194 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134400 Núm. CAS: 2356-16-3 |