Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent) ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0340-1G
F0340-5G
TCIAF0340-1GEA
27
EUR
TCIAF0340-1G
TCIAF0340-5G
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent) ≥95.0% (por GC)
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent)
Formula:
C₈H₁₆FO₅P Pto. Ebullición: 200°C Pto. de inflamación: 73°C |
Número MDL:
MFCD00134400 Núm. CAS: 2356-16-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |