((Dimetilamino)metilen)bisfosfonato de tetraetilo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A14581.06 A14581.14
A14581.06EA 47.4 EUR
A14581.06 A14581.14
((Dimetilamino)metilen)bisfosfonato de tetraetilo 97%
((Dimetilamino)metilen)bisfosfonato de tetraetilo
Purity: 97% CAS No.: 18855-52-2 Molecular Formula: C11H27NO6P2 Formula Weight: 331.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4510 Boiling Point: 138-140°/1mm Beilstein Reference: 1914890 MDL No.: MFCD00015128
Formula: C₁₁H₂₇NO₆P₂
MW: 331,29 g/mol
Pto. Ebullición: 138…140 °C (1 mmHg)
Número MDL: MFCD00015128
Núm. CAS: 18855-52-2
EINECS: 242-627-4