Diethyl (3-aminopropyl)phosphonate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H51874.MD H51874.03
H51874.MDEA 154 EUR
H51874.MD H51874.03
Diethyl (3-aminopropyl)phosphonate 95%
Diethyl (3-aminopropyl)phosphonate
Purity: 95% CAS No.: 4402-24-8 Molecular Formula: C7H18NO3P Formula Weight: 195.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formula: C₇H₁₈NO₃P
Densidad: 1,053
Número MDL: MFCD11110596
Núm. CAS: 4402-24-8
EINECS: 224-535-6
ADR: 8,III