Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
320950050 320950250
ACRO320950050EA 68.9 EUR
ACRO320950050 ACRO320950250
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate 97%
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
Formula: C₅H₁₃O₄P
Pto. Ebullición: 124…126 °C (3 mmHg)
Densidad: 1,14 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014418
Núm. CAS: 3084-40-0
EINECS: 221-391-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %