Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3813-100G D3813-25G
TCIAD3813-100GEA 68 EUR
TCIAD3813-100G TCIAD3813-25G
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate ≥97.0% (por GC)
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
Formula: C₅H₁₃O₄P
Pto. Ebullición: 105°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014418
Núm. CAS: 3084-40-0
EINECS: 221-391-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79ca1d24e570b32cce9aec35a8c5d01df056f8de&vid=79ca1d24e570b32cce9aec35a8c5d01df056f8de&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %