Diethyl (methoxymethyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3873-25G D3873-5G
TCIAD3873-25GEA 239 EUR
TCIAD3873-25G TCIAD3873-5G
Diethyl (methoxymethyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Diethyl (methoxymethyl)phosphonate
Formula: C₆H₁₅O₄P
Pto. Ebullición: 88°C
Núm. CAS: 32806-04-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d28961aff04e75e1ac796b4a38935321d09c0699&vid=d28961aff04e75e1ac796b4a38935321d09c0699&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %