(2,2-Dietoxietil)fosfonato de dietilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A12461.09 A12461.18 A12461.30
A12461.09EA 73.9 EUR
A12461.09 A12461.18 A12461.30
(2,2-Dietoxietil)fosfonato de dietilo 96%
(2,2-Dietoxietil)fosfonato de dietilo
Purity: 96% CAS No.: 7598-61-0 Molecular Formula: C10H23O5P Formula Weight: 254.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4278 Boiling Point: 101-103°/8mm Beilstein Reference: 1785614 MDL No.: MFCD00009236
Formula: C₁₀H₂₃O₅P
Pto. Ebullición: 101…103 °C (8 mmHg)
Densidad: 1,052
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00009236
Núm. CAS: 7598-61-0
EINECS: 231-504-0