(2,2-Dietoxietil)fosfonato de dietilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2423-25G D2423-5G
TCIAD2423-25GEA 231 EUR
TCIAD2423-25G TCIAD2423-5G
(2,2-Dietoxietil)fosfonato de dietilo ≥96.0% (por GC)
(2,2-Dietoxietil)fosfonato de dietilo
Formula: C₁₀H₂₃O₅P
Pto. Ebullición: 130°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009236
Núm. CAS: 7598-61-0
EINECS: 231-504-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a05c5cabc1d9d6eb3f0e2b13379d12d4c689786&vid=7a05c5cabc1d9d6eb3f0e2b13379d12d4c689786&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %