Etilenbisfosfonato de tetraetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetraethyl ethylenediphosphonate, Tetraethyl ethane-1,2-diylbis(phosphonate)
A14206.03 A14206.06 A14206.14
A14206.03EA 28.1 EUR
A14206.03 A14206.06 A14206.14
Etilenbisfosfonato de tetraetilo ≥98%
Etilenbisfosfonato de tetraetilo
Purity: 98% CAS No.: 995-32-4 Molecular Formula: C10H24O6P2 Formula Weight: 302.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4410 Boiling Point: 153-154°/0.9mm Beilstein Reference: 1800096 MDL No.: MFCD00015133
Formula: C₁₀H₂₄O₆P₂
MW: 302,25 g/mol
Pto. Ebullición: 153…154 °C (0,9 mmHg)
Densidad: 1,146
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015133
Núm. CAS: 995-32-4
EINECS: 213-625-0