Etilenbisfosfonato de tetraetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tetraethyl ethylenediphosphonate, Tetraethyl ethane-1,2-diylbis(phosphonate)
T2294-5G T2294-1G
TCIAT2294-5GEA 82 EUR
TCIAT2294-5G TCIAT2294-1G
Etilenbisfosfonato de tetraetilo ≥98.0% (por GC)
Etilenbisfosfonato de tetraetilo
Formula: C₁₀H₂₄O₆P₂
MW: 302,25 g/mol
Pto. Ebullición: 202°C
Número MDL: MFCD00015133
Núm. CAS: 995-32-4
EINECS: 213-625-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b2adb496abe3baf0c785d855a7b5667497e41ab&vid=dae96119215d608cd9c4d84fa81a5770399f5810&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %