Metilenbisfosfonato de tetraisopropilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetraisopropyl methylenebis(phosphonate), Tetraisopropyl methylenediphosphonate
A13484.09 A13484.18
A13484.09EA 72 EUR
A13484.09 A13484.18
Metilenbisfosfonato de tetraisopropilo ≥98%
Metilenbisfosfonato de tetraisopropilo
Purity: 98% CAS No.: 1660-95-3 Molecular Formula: C13H30O6P2 Formula Weight: 344.33 Flash Point: 160°(320°F) Refractive Index: 1.4340 Boiling Point: 122-124°/1.5mm Beilstein Reference: 1080180 MDL No.: MFCD00015021
Formula: C₁₃H₃₀O₆P₂
MW: 344,33 g/mol
Pto. Ebullición: 122…124 °C (1,5 mmHg)
Densidad: 1,080
Pto. de inflamación: 160 °C (320 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015021
Núm. CAS: 1660-95-3
EINECS: 216-765-0
UN: 3278
ADR: 6.1,III