Metilenbisfosfonato de tetraetilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
308820050 308820250
ACRO308820050EA 87.6 EUR
ACRO308820050 ACRO308820250
Metilenbisfosfonato de tetraetilo 97%
Metilenbisfosfonato de tetraetilo
Formula: C₉H₂₂O₆P₂
Pto. Ebullición: 171…174 °C (11 mmHg)
Densidad: 1,16 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039887
Núm. CAS: 1660-94-2
EINECS: 216-764-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %