Metilenbisfosfonato de tetraetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetraethyl methylenediphosphonate, Tetraethyl methylenebis(phosphonate)
A14532.06 A14532.14 A14532.22
A14532.06EA 83.6 EUR
A14532.06 A14532.14 A14532.22
Metilenbisfosfonato de tetraetilo ≥98%
Metilenbisfosfonato de tetraetilo
Purity: 98+% CAS No.: 1660-94-2 Molecular Formula: C9H22O6P2 Formula Weight: 288.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 151-153°/1.2mm Beilstein Reference: 1813241 MDL No.: MFCD00039887
Formula: C₉H₂₂O₆P₂
MW: 288,22 g/mol
Pto. Ebullición: 151…153 °C (1,2 mmHg)
Densidad: 1,162
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039887
Núm. CAS: 1660-94-2
EINECS: 216-764-5