Metilenbisfosfonato de tetrametilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tetramethyl methylenebis(phosphonate), Tetramethyl methylenediphosphonate
A13441.06
A13441.14
A13441.22
A13441.06EA
126
EUR
A13441.06
A13441.14
A13441.22
Metilenbisfosfonato de tetrametilo ≥98%
Metilenbisfosfonato de tetrametilo
Purity: 98+%
CAS No.: 16001-93-7
Molecular Formula: C5H14O6P2
Formula Weight: 232.11
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 152-154°/2.5mm
MDL No.: MFCD00014884
Formula:
C₅H₁₄O₆P₂ MW: 232,11 g/mol Pto. Ebullición: 152…154 °C (2,5 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014884 Núm. CAS: 16001-93-7 |