7-Metoxibenzo-1,3-dioxol-5-carboxaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L08213.06
L08213.14
L08213.03
L08213.06EA
175
EUR
L08213.06
L08213.14
L08213.03
7-Metoxibenzo-1,3-dioxol-5-carboxaldehído ≥97%
7-Metoxibenzo-1,3-dioxol-5-carboxaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 5780-07-4
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 126-132°
Beilstein Reference: 384077
Formula:
C₉H₈O₄ Pto. de fusión: 126…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016900 Núm. CAS: 5780-07-4 EINECS: 227-304-8 |