5-Cloro-1,3-benzodioxol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxole
B22534.09
B22534.18
B22534.09EA
46.1
EUR
B22534.09
B22534.18
5-Cloro-1,3-benzodioxol ≥98%
5-Cloro-1,3-benzodioxol
Purity: 98%
CAS No.: 7228-38-8
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 93°(201°F)
Refractive Index: 1.5560
Boiling Point: 185-187°
MDL No.: MFCD00010842
Formula:
C₇H₅ClO₂ MW: 156,57 g/mol Pto. Ebullición: 185…187 °C Densidad: 1,340 Pto. de inflamación: 93 °C (201 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010842 Núm. CAS: 7228-38-8 |