2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
B24232.03
B24232.06
B24232.03EA
62.5
EUR
B24232.03
B24232.06
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde ≥97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 656-42-8
Molecular Formula: C8H4F2O3
Formula Weight: 186.11
Refractive Index: 1.4990
Boiling Point: 103-105°/20mm
MDL No.: MFCD00792420
Formula:
C₈H₄F₂O₃ Pto. Ebullición: 103…105 °C (20 mmHg) Densidad: 1,399 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00792420 Núm. CAS: 656-42-8 |