2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23955.03
B23955.06
B23955.03EA
44.1
EUR
B23955.03
B23955.06
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid ≥97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 126120-85-2
Molecular Formula: C8H4F2O4
Formula Weight: 202.12
Melting Point: 202-205°
Beilstein Reference: 7292629
Formula:
C₈H₄F₂O₄ Pto. de fusión: 202…205 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631473 Núm. CAS: 126120-85-2 |