2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23610.03
B23610.06
B23610.03EA
85.6
EUR
B23610.03
B23610.06
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid ≥97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 656-46-2
Molecular Formula: C8H4F2O4
Formula Weight: 202.12
Melting Point: 154-157°
MDL No.: MFCD00792417
Formula:
C₈H₄F₂O₄ Pto. de fusión: 154…157 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00792417 Núm. CAS: 656-46-2 |