5-Nitro-1,3-benzodioxol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0848-25G M0848-500G M0848-5G
TCIAM0848-25GEA 78 EUR
TCIAM0848-25G TCIAM0848-500G TCIAM0848-5G
5-Nitro-1,3-benzodioxol ≥98.0% (por GC)
5-Nitro-1,3-benzodioxol
Formula: C₇H₅NO₄
Número MDL: MFCD00005824
Núm. CAS: 2620-44-2
EINECS: 220-055-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4154330782d6672d1adc4bf60b15e96ad001c2b&vid=d4154330782d6672d1adc4bf60b15e96ad001c2b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency