3,4-(Metilenodioxi)fenilacetonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L09518.09 L09518.18
L09518.09EA 74.5 EUR
L09518.09 L09518.18
3,4-(Metilenodioxi)fenilacetonitrilo ≥98%
3,4-(Metilenodioxi)fenilacetonitrilo
Purity: 98+% CAS No.: 4439-02-5 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 41-45° Boiling Point: 135-140°/5mm Beilstein Reference: 7739 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00005835
Formula: C₉H₇NO₂
Pto. Ebullición: 135…140 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 41…45 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005835
Núm. CAS: 4439-02-5
EINECS: 224-655-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III