Ácido benzo-1,3-dioxol-5-acético 98.5+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic acid
302620025 302620250
ACRO302620025EA 37.4 EUR
ACRO302620025 ACRO302620250
Ácido benzo-1,3-dioxol-5-acético 98.5+%
Ácido benzo-1,3-dioxol-5-acético
Formula: C₉H₈O₄
Pto. de fusión: 128…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014576
Núm. CAS: 2861-28-1
EINECS: 220-679-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥98.50 % (On dry substance)