Ácido benzo-1,3-dioxol-5-acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic acid
A11229.06
A11229.14
A11229.22
A11229.06EA
64.8
EUR
A11229.06
A11229.14
A11229.22
Ácido benzo-1,3-dioxol-5-acético ≥98%
Ácido benzo-1,3-dioxol-5-acético
Purity: 98%
CAS No.: 2861-28-1
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 127-130°
Beilstein Reference: 177739
Formula:
C₉H₈O₄ Pto. de fusión: 127…130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014576 Núm. CAS: 2861-28-1 EINECS: 220-679-9 |