Ácido benzo-1,3-dioxol-5-acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1008-25G M1008-5G
TCIAM1008-25GEA 443 EUR
TCIAM1008-25G TCIAM1008-5G
Ácido benzo-1,3-dioxol-5-acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido benzo-1,3-dioxol-5-acético
Formula: C₉H₈O₄
Número MDL: MFCD00014576
Núm. CAS: 2861-28-1
EINECS: 220-679-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a74130ba37379c6009fb32931f595d17f2b5299&vid=3a74130ba37379c6009fb32931f595d17f2b5299&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency