5-Formyl-2-furanylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Formylfuran-5-boronic acid, (5-formylfuran-2-yl)boronic acid, 5-formylfuran-2-boronic acid, (5-Formylfuran-2-yl)boronic acid, 5-Formyl-2-furanboronic acid
F0611-1G F0611-5G
TCIAF0611-1GEA 16 EUR
TCIAF0611-1G TCIAF0611-5G
5-Formyl-2-furanylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Formyl-2-furanylboronic acid
Formula: C₅H₅BO₄
MW: 139.90 g/mol
Pto. de fusión: 151°C
Número MDL: MFCD01114696
Núm. CAS: 27329-70-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eaeb3a5716778a9e76d7e9317e7e02664ac66b67&vid=eaeb3a5716778a9e76d7e9317e7e02664ac66b67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 115.0 %