5-Formyl-2-furanylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Formylfuran-5-boronic acid, (5-formylfuran-2-yl)boronic acid, 5-formylfuran-2-boronic acid, (5-Formylfuran-2-yl)boronic acid, 5-Formyl-2-furanboronic acid
L17920.03
L17920.06
L17920.03EA
41.9
EUR
L17920.03
L17920.06
5-Formyl-2-furanylboronic acid ≥97%
5-Formyl-2-furanylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 27329-70-0
Molecular Formula: C5H5BO4
Formula Weight: 139.90
Melting Point: ca 140° dec.
Beilstein Reference: 1637050
Formula:
C₅H₅BO₄ MW: 139,90 g/mol Pto. de fusión: ∼ 140 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01114696 Núm. CAS: 27329-70-0 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)