5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(5-methylfuran-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 2-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan, (5-Methylfuran-2-yl)boronic acid Pinacol ester
H31282.03 H31282.06
H31282.03EA 25.8 EUR
H31282.03 H31282.06
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester ≥97%
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 338998-93-9 Molecular Formula: C11H17BO3 Formula Weight: 208.06 MDL No.: MFCD03094689
Formula: C₁₁H₁₇BO₃
Densidad: 1,023
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094689
Núm. CAS: 338998-93-9