Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Tri-t-butylphosphonium tetrafluoroborate
T2584-1G T2584-5G
TCIAT2584-1GEA 68 EUR
TCIAT2584-1G TCIAT2584-5G
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Formula: C₁₂H₂₈BF₄P
MW: 290,13 g/mol
Pto. de fusión: 261°C
Número MDL: MFCD04039975
Núm. CAS: 131274-22-1
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71b8c4b18022b8acda8dce88001dba1738176aef&vid=71b8c4b18022b8acda8dce88001dba1738176aef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %