Quinuclidina clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Azabicyclo[2.2.2]octane hydrochloride
Q0050-5G Q0050-1G
TCIAQ0050-5GEA 505 EUR
TCIAQ0050-5G TCIAQ0050-1G
Quinuclidina clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Quinuclidina clorhidrato
Formula: C₇H₁₄ClN
MW: 147.650 g/mol
Pto. de fusión: 365°C
Número MDL: MFCD00012727
Núm. CAS: 39896-06-5
EINECS: 254-682-1
Índice Merck: 14,08081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d90eb0d487ed2a74780c20f1e7f2f205d0be8887&vid=d90eb0d487ed2a74780c20f1e7f2f205d0be8887&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %