(±)-3-Aminoquinuclidina diclorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, 3-Amino-1-azabicyclo[2.2.2]octane dihydrochloride
A1236-25G A1236-5G
TCIAA1236-25GEA 333 EUR
TCIAA1236-25G TCIAA1236-5G
(±)-3-Aminoquinuclidina diclorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(±)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₆Cl₂N₂
MW: 199,1213 g/mol
Número MDL: MFCD00137395
Núm. CAS: 6530-09-2
EINECS: 229-424-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0574e72f5289c12733951b8368038acfe2914382&vid=0574e72f5289c12733951b8368038acfe2914382&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %