6-Hydroxy-3-coumaranone ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L10951.03
L10951.06
L10951.03EA
36.7
EUR
L10951.03
L10951.06
6-Hydroxy-3-coumaranone ≥97%
6-Hydroxy-3-coumaranone
Purity: 97%
CAS No.: 6272-26-0
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.14
Melting Point: 240-242°
Beilstein Reference: 121444
Formula:
C₈H₆O₃ Pto. de fusión: 240…242 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00068174 Núm. CAS: 6272-26-0 |