(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19679.03
L19679.MD
L19679.03EA
307
EUR
L19679.03
L19679.MD
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine 97%
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
Purity: 97%
CAS No.: 31886-58-5
Molecular Formula: C14H19FeN
Formula Weight: 257.16
Flash Point:
Formula:
C₁₄H₁₉FeN Pto. Ebullición: 120…121 °C (0,7 mmHg) Densidad: 1,222 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066273 Núm. CAS: 31886-58-5 |