(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Atención
D2528-1G D2528-200MG
TCIAD2528-1GEA 182 EUR
TCIAD2528-1G TCIAD2528-200MG
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
Formula: C₁₄H₁₉FeN
MW: 257.16 g/mol
Pto. Ebullición: 93°C
Número MDL: MFCD00066273
Núm. CAS: 31886-58-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69127a98c9d04a237114ce9fb84cc81b2854537e&vid=69127a98c9d04a237114ce9fb84cc81b2854537e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%